SAB1306336
ANTI-GCN2 (N-TERM G11) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
EIF2AK4, Eukaryotic translation initiation factor 2-alpha kinase 4, GCN2, GCN2-like protein, KIAA1338
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
186911 Da
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EIF2AK4(440275)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable