S9945
Stemline® Keratinocyte Growth Supplement
With bovine pituitary extract (BPE) and CaCl2, For use with S0196, Stemline® Keratinocyte Medium II
Synonyme(s) :
Keratinocyte Medium Supplement
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Qualité
With bovine pituitary extract (BPE) and CaCl2
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Couleur
clear pink-brown
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
Informations légales
Nécessaire, mais non fourni
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable