S8567
SU 4312
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-(4-Dimethylaminobenzylidenyl)-2-indolinone, 3-[[(4-Dimethylamino)phenyl]methylene]-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, E/Z mixture
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
orange
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)\C=C2\C(=O)Nc3ccccc23
InChI
1S/C17H16N2O/c1-19(2)13-9-7-12(8-10-13)11-15-14-5-3-4-6-16(14)18-17(15)20/h3-11H,1-2H3,(H,18,20)/b15-11+
Clé InChI
UAKWLVYMKBWHMX-RVDMUPIBSA-N
Informations sur le gène
human ... FLT1(2321)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable