S7796
Sisomicin sulfate salt
≥580 μg/mg (USP)
Synonyme(s) :
O-3-Deoxy-4-C-methyl-3-(methylamino)-beta-L-arabinopyranosyl-(1->4)-O-(2,6-diamino-2,3,4,6-tetradeoxy-alpha-D-glycero-hex-4-enopyranosyl-(1->6))-2-deoxy-L-streptamine sulfate (2:5) (salt)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Concentration
≥580 μg/mg (USP)
Couleur
white to off-white
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC[C@]1(C)O)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3OC(CN)=CC[C@H]3N)[C@@H]2O.CN[C@@H]4[C@@H](O)[C@H](OC[C@]4(C)O)O[C@H]5[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]6OC(CN)=CC[C@H]6N)[C@@H]5O
InChI
1S/2C19H37N5O7.5H2O4S/c2*1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;5*1-5(2,3)4/h2*3,9-18,24-27H,4-7,20-23H2,1-2H3;5*(H2,1,2,3,4)/t2*9-,10+,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-,19+;;;;;/m11...../s1
Clé InChI
CIKNYWFPGZCHDL-ZHFUJENKSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Stockage et stabilité
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges