S5752
Sulfochlorophenol S sodium calcium salt
>99% purity (TLC), powder
Synonyme(s) :
2,7-Bis(2-hydroxy-3-sulfo-5-chlorophenylazo)-1,8-di-hydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid
About This Item
Produits recommandés
product name
Sulfochlorophenol S sodium calcium salt,
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
water: 1 mg/mL, blue
εmax
430 at 566 nm in 0.1 M HCl
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(cc(Cl)cc1S([O-])(=O)=O)\N=N\c2c(O)c3c(O)c(\N=N\c4cc(Cl)cc(c4O)S([O-])(=O)=O)c(cc3cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H14Cl2N4O16S4.4Na/c23-8-3-10(19(29)14(5-8)47(39,40)41)25-27-17-12(45(33,34)35)1-7-2-13(46(36,37)38)18(22(32)16(7)21(17)31)28-26-11-4-9(24)6-15(20(11)30)48(42,43)44;;;;/h1-6,29-32H,(H,33,34,35)(H,36,37,38)(H,39,40,41)(H,42,43,44);;;;/q;4*+1/p-4/b27-25+,28-26+;;;;
Clé InChI
NCDAELHWVFKWLY-PASCWWRVSA-J
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable