S0638
Serum Replacement 1 (50×)
liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
50× Serum Replacement, Cell Culture Serum Substitute, Replacement Serum
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Température de stockage
2-8°C
Application
Autres remarques
Attention
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves