R8820N-05
Rat Dorsal Root Ganglion Neurons: RDRGN
Synonyme(s) :
RDRGN cells
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat spinal cord
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 500,000 cells
Fabricant/nom de marque
Cell Applications, Inc
Mode de croissance
Adherent
Morphologie
Adherent. When cultured under the recommended conditions, cells arborize and form complex neurite network in one week.
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Description générale
Rat Dorsal Root Ganglion Neurons (RDRGN) are derived from spinal cords of normal embryonic rat (gestation day 15). >500,000 cells cryopreserved in Serum-free Freezing Medium.
Origine de la lignée cellulaire
Application
Composants
Qualité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable