Principaux documents
R6133
Supelco
Réservoirs de remplissage pour colonnes LC non-jacquettées
size 500 mL, column I.D. 2.5 cm
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.52
Technique(s)
LPLC: suitable
D.I. de la colonne
2.5 cm
Taille
500 mL
Description générale
Livré complet avec tous les raccords nécessaires à la connexion sur des colonnes filetées. L′extrémité haute présente un raccord 1/4-28.