R2255
Ribostamycin sulfate salt
Synonyme(s) :
Vistamycin Sulfate
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O.NC[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O)[C@@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)[C@@H](N)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C17H34N4O10.H2O4S/c18-2-6-10(24)12(26)8(21)16(28-6)30-14-5(20)1-4(19)9(23)15(14)31-17-13(27)11(25)7(3-22)29-17;1-5(2,3)4/h4-17,22-27H,1-3,18-21H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7+,8-,9+,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16-,17-;/m0./s1
Clé InChI
RTCDDYYZMGGHOE-NMMMDEJWSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges