PZ0349
PF-04449613
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)-6-(1-(3-Phenoxyazetidin-1-yl)ethyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one, 1,5-Dihydro-6-[(1R)-1-(3-phenoxy-1-azetidinyl)ethyl]-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, 6-[(1R)-1-(3-Phenoxyazetidin-1-yl)ethyl]-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1,5-dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, PF 4449613, PF-9613
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable