Key Documents
PZ0262
Sigma-Aldrich
PF-06663195
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(4S,4aR,6R,8aS)-8a-(2,4-Difluorophenyl)-4-(fluoromethyl)-4,4a,5,6,8,8a-hexahydro-6-(3-methyl-5-isoxazolyl)-pyrano[3,4-d][1,3]thiazin-2-amine, (4S,4aR,6R,8aS)-8a-(2,4-Difluorophenyl)-4-(fluoromethyl)-6-(3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)-4,4a,5,6,8,8a-hexahydropyrano[3,4-d][1,3]thiazin-2-amine, PF 06663195, PF06663195
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H18F3N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
397.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12[C@@](CO[C@@H](C3=CC(C)=NO3)C2)(C4=CC=C(F)C=C4F)N=C(N)S[C@@H]1CF
InChI
1S/C18H18F3N3O2S/c1-9-4-15(26-24-9)14-6-12-16(7-19)27-17(22)23-18(12,8-25-14)11-3-2-10(20)5-13(11)21/h2-5,12,14,16H,6-8H2,1H3,(H2,22,23)/t12-,14+,16+,18+/m0/s1
Clé InChI
JIAYOIBUKDISBO-IYPIGGPWSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
PF-06663195 is a potent inhibitor of β-site amyloid precursor protein (APP) Cleaving Enzyme 1 (BACE1, β-Secretase 1).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable