PLA0272
Rabbit anti-USP8 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
HumORF8, KIAA0055, SPG59, UBPY, Ubiquitin thioesterase 8, deubiquitinating enzyme 8, hUBPy, ubiquitin isopeptidase Y, ubiquitin specific protease 8, ubiquitin thiolesterase 8, ubiquitin-specific-processing protease 8
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Qualité
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:200- 1:1,000
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numéro d'accès
NP_005145.3
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rabbit ... USP8(9101)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable