PLA0183
Rabbit anti-DAXX Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
BING2, CENP-C binding protein, DAP6, Daxx, EAP1, ETS1-associated protein 1, Fas-binding protein, death-associated protein 6, fas death domain-associated protein, hDaxx
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Qualité
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1:2,000-1:10,000
Numéro d'accès
NP_001341.1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rabbit ... DAXX(1616)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable