PLA0022
Rabbit anti-Rad21 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
CDLS4, HR21, HRAD21, KIAA0078, MCD1, NXP-1, NXP1, RAD21 (S. pombe) homolog, RAD21 homolog, RAD21 homolog (S. pombe), SCC1, SCC1 homolog, hHR21, kleisin, nuclear matrix protein 1, protein involved in DNA double-strand break repair, sister chromatid cohesion 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Qualité
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
Numéro d'accès
NP_006256.1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rabbit ... Rad21(5885)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable