P2482
Monoclonal Anti-Protein Kinase Bα antibody produced in mouse
clone PKB-175, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-Akt1, Anti-PKBα
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PKB-175, monoclonal
Poids mol.
antigen 56 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
chicken, human, bovine, rat, mouse
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:5,000 using human MCF-7 cell extract
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AKT1(207)
mouse ... Akt1(11651)
rat ... Akt1(24185)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- western blot
- immunofluorescence
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA. Sigma-Aldrich.com