P0043
PNU-120596
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(5-Chloro-2,4-dimethoxyphenyl)-N′-(5-methyl-3-isoxazolyl)-urea, NSC 216666
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
O=C(NC1=NOC(C)=C1)NC2=CC(Cl)=C(OC)C=C2OC
InChI
1S/C13H14ClN3O4/c1-7-4-12(17-21-7)16-13(18)15-9-5-8(14)10(19-2)6-11(9)20-3/h4-6H,1-3H3,(H2,15,16,17,18)
Clé InChI
CEIIEALEIHQDBX-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable