OH30393199
Ohaus® Pen pH Meter
Model ST20M-B
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
epoxy shaft
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ohaus® 30393199
Plage de mesure de la conductivité
0.00-1999 μS/cm
Plage de mesure du pH
0.00-14 pH unit
Plage de mesure de la température
0.0-99.0 °C
Alimentation par piles
4 × 1.5 V, 200 hr life
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable