OH30253018
Ohaus® Scout® Portable Balance
Model SPX223, weighing capacity 220 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
metal weighing plate
Caractéristiques
CSA approved
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ohaus® 30253018
Plage de mesure de la capacité de pesée
220 g, resolution: 0.001 g
Diam. de la nacelle de pesée
9.3 cm
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages