OH30127983
Ohaus® Adventurer® Analytical Balance
Model AX822/E, weighing capacity 820 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
Synonyme(s) :
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
metal weighing plate
Caractéristiques
CSA approved
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ohaus® 30127983
Plage de mesure de la capacité de pesée
820 g, resolution: 0.01 g
Bac de pesée, larg. × Long.
19.5 cm × 17.5 cm
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages