OH30073970
Ohaus® Pen pH Meter
Model ST10
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ohaus® 30073970
Plage de mesure du pH
0.00-14 pH unit
Alimentation par piles
4 × 1.5 V, 200 hr life
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable