OH30031655
Ohaus® Dissolved Oxygen Meter
Model ST300D
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
epoxy shaft
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ohaus® 30031655
dissolved oxygen measuring range
0.0-199.9%
Plage de mesure de la température
0-50 °C
Alimentation par piles
4 AAA, 250 hr life
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages