N6286
Anti-Neurogenin 2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, ammonium sulfate suspension
Synonyme(s) :
Anti-MATH4A
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
ammonium sulfate suspension
Poids mol.
antigen 28.2 kDa
Espèces réactives
rodent, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NEUROG2(63973)
mouse ... Neurog2(11924)
rat ... Neurog2(295475)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)