N176
Naloxonazine dihydrochloride hydrate
powder, ≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
bis[(5α)-4,5-Epoxy-3,14-dihydroxy-17-(2-propenyl)morphinan-6-ylidene]hydrazone hydrate dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
off-white to light tan
Solubilité
H2O: >2 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O.Cl.Cl.CC(=C)CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@]2(O)CC\C4=N/N=C6\CC[C@@]7(O)[C@H]8Cc9ccc(O)c%10O[C@@H]6[C@]7(CCN8CC=C)c9%10)c35
InChI
1S/C39H44N4O6.2ClH.H2O/c1-4-15-42-16-13-36-30-22-5-7-26(44)32(30)48-34(36)24(9-11-38(36,46)28(42)18-22)40-41-25-10-12-39(47)29-19-23-6-8-27(45)33-31(23)37(39,35(25)49-33)14-17-43(29)20-21(2)3;;;/h4-8,28-29,34-35,44-47H,1-2,9-20H2,3H3;2*1H;1H2/b40-24+,41-25+;;;/t28-,29-,34+,35+,36+,37+,38-,39-;;;/m1.../s1
Clé InChI
FZEFFWGHDWIOOD-VCOBIVQDSA-N
Informations sur le gène
human ... OPRM1(4988)