Key Documents
MTCP411114
MTC Bio Transfer Pipette
size 5 mL, large bulb, sterile, pack of 25 × 500 ea (25 x packs 20 ea)
Synonyme(s) :
pipet
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.04
Matériaux
low-density polyethylene
Stérilité
sterile
Conditionnement
pack of 25 × 500 ea (25 x packs 20 ea)
Fabricant/nom de marque
MTC Bio P4111-14
Longueur
150 mm
Taille
5 mL
Description générale
Transfer pipette, 5ml, large bulb, sterile, peel packs of 20, 500/cs
Caractéristiques et avantages
  • Transparent, non-toxic and inert
  • Precise, uniform drop size
  • Shatter-proof and unbreakable
  • Heat Sealable
Informations légales
MTC is a trademark of MTC Bio