MTCF4087
MTC™ Bio BioFlask™ Fernbach Flask
capacity 5.0 L, styrene-butadiene bottom (baffled), cap, vented, sterile, pack of 4 ea (individually wrapped)
Synonyme(s) :
culture flask
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
bottom (baffles)
styrene-butadiene bottom (baffled)
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap vented
Conditionnement
pack of 4 ea (individually wrapped)
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio F4087
Capacité
5.0 L
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Vented screw caps
- Flat or baffled bottoms
- Gamma sterile (SAL 10-6)
- Pyrogen free and RNase/DNase free
- Individually wrapped