Principaux documents
M1941
Sigma-Aldrich
Myelin Basic Protein Kinase 2 from bovine kidney
>90% (SDS-PAGE)
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.32
Source biologique
bovine kidney
Niveau de qualité
Pureté
>90% (SDS-PAGE)
Forme
solution
Activité spécifique
≥1000 units/mg protein
Poids mol.
40 kDa
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Définition de l'unité
One unit will incorporate one nanomole of phosphate into myelin basic protein at pH 7.0 at 30 °C
Forme physique
Solution at 1 μg/mL in 50 mM Tris-HCl, pH 7.0, 1 mM benzamidine, 1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 14 mM β-mercaptoethanol, and 50% glycerol.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable