Principaux documents
LIDFA451817-EP
Lid for Eppendorf(R) FA-45-18-17 Rotor
aerosol-tight, for 5418/ 5418 R, aluminum
About This Item
Code UNSPSC :
41103913
Matériaux
aluminum
Caractéristiques
aerosol-tight
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022652087 (NA)
Eppendorf® 5418708001 (EU)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 5418 R
for use with 5418
Catégories apparentées
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG