JN0006
Draflazine
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(-)-1-[2-(4-Amino-2,6-dichloro-anilino)-2-oxo-ethyl]-4-[5,5-bis(4-fluorophenyl)pentyl]piperazine-2-carboxamide, (-)-R 75,231, (-)-R 75231, (-)-R-75231, (-)-R75231, (S)-2-(Aminocarbonyl)-N-(4-amino-2,6-dichlorophenyl)-4-[5,5-bis(4-fluorophenyl)pentyl]-1-piperazineacetamide, (S)-R 75,231, (S)-R 75231, (S)-R-75231, (S)-R75231, R 88,021, R 88021, R-88021, R88021
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -23 to -29°, c = 0.5 in ethanol
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C30H33Cl2F2N5O2/c31-25-15-23(35)16-26(32)29(25)37-28(40)18-39-14-13-38(17-27(39)30(36)41)12-2-1-3-24(19-4-8-21(33)9-5-19)20-6-10-22(34)11-7-20/h4-11,15-16,24,27H,1-3,12-14,17-18,35H2,(H2,36,41)(H,37,40)
Clé InChI
IWMYIWLIESDFRZ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable