I0661
(−)-Indolactam V
≥96% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2S,5S)-1,2,4,5,6,8-Hexahydro-5-(hydroxymethyl)-1-methyl-2-(1-methylethyl)-3H-pyrrolo[4,3,2-gh]-1,4-benzodiazonin-3-one
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥96% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)[C@@H]1N(C)c2cccc3[nH]cc(C[C@@H](CO)NC1=O)c23
InChI
1S/C17H23N3O2/c1-10(2)16-17(22)19-12(9-21)7-11-8-18-13-5-4-6-14(15(11)13)20(16)3/h4-6,8,10,12,16,18,21H,7,9H2,1-3H3,(H,19,22)/t12-,16-/m0/s1
Clé InChI
LUZOFMGZMUZSSK-LRDDRELGSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Sigma-Aldrich offers many products related to PKC for your research needs.