Principaux documents
H9759
Sigma-Aldrich
Derivatized Silica Gel
40-63 μm mean particle size, average diameter 60 Å
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41115700
Forme
powder
Niveau de qualité
Ampleur du marquage
~22% carbon loading
Superficie
500 m2/g
Taille moyenne des particules
40-63 μm
Dimension de pores
60 Å average diameter
Notes préparatoires
Prepared by the reaction of silica gel with n-octadecyltrichlorosilane. After hydrolysis of the unreacted chloro groups, hydroxyl groups are blocked with trimethylsilyl groups.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1