H7786
Hck human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Niveau de qualité
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
≥350 units/mg protein
Poids mol.
58 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... HCK(3055)
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)