GE17-1181-01
RESOURCE™ RPC
Cytiva 17-1181-01, pack of 1 mL
About This Item
Produits recommandés
ligand
matrix surface
Caractéristiques
autoclavable 20 min at 121°C
Conditionnement
pack of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cytiva 17-1181-01
Paramètres
flow rate
580 psi
Taille du lit
6.4 mm × 30 mm
Volume du lit
1 mL
Matrice
polystyrene/divinylbenzene
Taille moy. des particules
15 μm (monosized)
cleaning
1-14
Plage de travail
1-12
Capacité
~10 mg binding capacity
Adéquation
suitable for bioprocess medium
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Wide pH range (1-12), outstanding selectivity, chemical resistance, high capacity, and high resolution at high flow rates.
- Excellent scalability, from RESOURCE™ to FineLINE columns.
- using ÄKTATM design and other high-performance liquid chromatography systems.
Stockage et stabilité