G8148
Gly-Arg-p-nitroanilide dihydrochloride
unokinase and plasmin substrate
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.NCC(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C14H21N7O4.ClH/c15-8-12(22)20-11(2-1-7-18-14(16)17)13(23)19-9-3-5-10(6-4-9)21(24)25;/h3-6,11H,1-2,7-8,15H2,(H,19,23)(H,20,22)(H4,16,17,18);1H
Clé InChI
MGFMNXNZZCRYAQ-UHFFFAOYSA-N
Substrats
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable