G7900
Monoclonal Anti-Glycophorin A (α) antibody produced in mouse
ascites fluid, clone E4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
E4, monoclonal
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
human
Technique(s)
agglutination assay: 1:800 using human erythrocytes
flow cytometry: suitable using bone marrow nucleated cells
indirect immunofluorescence: suitable using bone marrow nucleated cells
western blot: suitable using extracts of human red blood cell ghosts
Isotype
IgM
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GYPA(2993)
Spécificité
Immunogène
Application
- agglutination assay at a working dilution of 1:800 using human erythrocytes
- flow cytometry using bone marrow nucleated cells
- indirect immunofluorescence using bone marrow nucleated cells
- western blot using extracts of human red blood cell ghosts
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable