G1794
GAP-27
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
Ser-Arg-Pro-Thr-Glu-Lys-Thr-Ile-Phe-Ile-Ile
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 2 mg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Solubilité
water: soluble 1.00-1.02 mg/mL, clear, colorless
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C60H101N15O17/c1-9-31(4)44(54(86)69-41(29-36-19-13-12-14-20-36)52(84)70-45(32(5)10-2)55(87)72-46(59(91)92)33(6)11-3)71-57(89)48(35(8)78)73-51(83)38(21-15-16-26-61)66-50(82)39(24-25-43(79)80)67-56(88)47(34(7)77)74-53(85)42-23-18-28-75(42)58(90)40(22-17-27-65-60(63)64)68-49(81)37(62)30-76/h12-14,19-20,31-35,37-42,44-48,76-78H,9-11,15-18,21-30,61-62H2,1-8H3,(H,66,82)(H,67,88)(H,68,81)(H,69,86)(H,70,84)(H,71,89)(H,72,87)(H,73,83)(H,74,85)(H,79,80)(H,91,92)(H4,63,64,65)/t31-,32-,33-,34+,35+,37-,38-,39-,40-,41-,42-,44-,45-,46-,47-,48-/m0/s1
Clé InChI
SXRAPDIXXYFGJG-MDAHIHQXSA-N
Informations sur le gène
human ... GJA4(2701)
Amino Acid Sequence
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable