Principaux documents
F4506
Sigma-Aldrich
5-Fluoroindole-3-acetic acid
≥97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H8FNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
Niveau de qualité
Essai
≥97%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(F)cc12
InChI
1S/C10H8FNO2/c11-7-1-2-9-8(4-7)6(5-12-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,12H,3H2,(H,13,14)
Clé InChI
GWLLOJBOPVNWNF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable