F2053
Fas Intracellular Domain human
>90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli (N-terminal histidine tagged), buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
APO-1 interacellular domain, CD95 intracellular domain, Fas IC
About This Item
Produits recommandés
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)