F1678
R-(−)-Fluoxetine hydrochloride
>98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
(R)-N-Methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propylamine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
>98% (HPLC)
Forme
solid
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white
Solubilité
H2O: soluble >10 mg/mL
Auteur
Eli Lilly
Chaîne SMILES
Cl[H].CNCC[C@@H](Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2
InChI
1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H/t16-;/m1./s1
Clé InChI
GIYXAJPCNFJEHY-PKLMIRHRSA-N
Informations sur le gène
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242) , HTR4(3360) , HTR5A(3361) , HTR5B(645694) , HTR6(3362) , HTR7(3363)
Application
- to study its effects on the embryoid body (EB) morphogenesis
- in combination with muscimol hydrobromide (MUS) as well as individually to study its neurotoxic effects on neuronal cells grown on multielectrode array (MEA) chips
- to study its effects as an endocrine disruption inducer in Pimephales promelas
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Chromatograms
suitable for GCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique