EP5820713003
Caps for Eppendorf® A-2-DWP-AT Rotor
aerosol-tight, aerosol-tight, for 5810 / 5810R only
About This Item
Code UNSPSC :
41103913
Nomenclature NACRES :
NB.82
Produits recommandés
Caractéristiques
aerosol-tight
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5820713003 (Global)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 5810 R
for use with 5810
Catégories apparentées
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
EP5820713003-2EA | 4061835079711 |