Principaux documents
EP5804732006
Eppendorf® Adapter
holds drum rotor 0.4 mL, pack of 6 pieces
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
Caractéristiques
holds drum rotor 0.4 mL
Conditionnement
pack of 6 pieces
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5804732006
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with Rotor T-60-11
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG