Principaux documents
EP5427714006
Eppendorf® Rotor F-45-64-5-PCR
incl. rotor lid
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.82
Caractéristiques
to hold 64 x 0.2 mL PCR tubes
incl. rotor lid
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5427714006
Paramètres
11,800 max. RCF (13,543 xg)
Technique(s)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5430/5430R
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG