EP5424704000
Eppendorf® Rotor F-45-32-5-PCR
incl. lid
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
to hold 4 x PCR strips
incl. lid
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5424704000
Paramètres
15,000 max. RCF (18,615 xg)
Technique(s)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5424/5424R
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
EP5424704000-1EA | 4022536219578 |