Principaux documents
EP4921608000
Eppendorf® Reference 2 Ejector sleeve
fixed, size 500 μL, color code: blue
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
Caractéristiques
color code: blue
fixed
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 4921608000
Taille
500 μL
Description générale
Ejector sleeves for single channel pipettes
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG