EP3880000160
Eppendorf® IsoPack and IsoRack
Holds 0.5 ml tubes, parameter (0 °C)
About This Item
Code UNSPSC :
41102404
Produits recommandés
Caractéristiques
Holds 0.5 ml tubes
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 3880000160
Paramètres
(0 °C)
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG