Principaux documents
EP022639304
Rotor for Eppendorf® 5702/5702R/5702RH Centrifuges
A-4-38, aerosol-tight, with 4 x 90 mL rectangular buckets
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Caractéristiques
to hold 4 x 90 mL rectangular buckets
aerosol-tight
swing bucket rotor
with 4 x 90 mL rectangular buckets
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022639304 (NA)
Paramètres
2,750 × g max. RCF
4,400 rpm
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
Catégories apparentées
Description générale
Rotors to fit Eppendorf centrifuge models 5702, 5720 R, and 5720 RH
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG