Principaux documents
EMU061221
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Dnajc10
About This Item
Code UNSPSC :
41105324
Nomenclature NACRES :
NA.51
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
CTGCAAGTGACAAGGAACCATGGCTTGTTGACTTCTTTGCCCCTTGGTGTCCGCCATGTCGTGCGCTTTTGCCAGAGTTACGGAAAGCATCAACACTGCTCTACGGTCAACTCAAAGTTGGTACCTTAGACTGTACAATTCATGAAGGACTCTGCAACATGTATAACATCCAAGCTTATCCAACGACAGTGGTATTCAATCAGTCCAGTATTCATGAGTATGAAGGACATCACTCTGCGGAACAGATCTTGGAGTTCATAGAGGATCTCAGAAACCCTTCAGTGGTCTCTCTTACACCCAGCACTTTCAATGAGCTGGTTAAACAGAGAAAGCATGATGAAGTCTGGATGGTCGATTTCTATTCTCCATGGTGTCATCCCTGTCAGGTCTTGATGCCAGAATGG
Numéro d'accès Ensembl | souris
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Description générale
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informations légales
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Takamasa Inoue et al.
Journal of virology, 89(17), 8897-8908 (2015-06-19)
The nonenveloped polyomavirus (PyV) simian virus 40 (SV40) traffics from the cell surface to the endoplasmic reticulum (ER), where it penetrates the ER membrane to reach the cytosol before mobilizing into the nucleus to cause infection. Prior to ER membrane