E7263
Ethynodiol diacetate
Synonyme(s) :
(3β, 17α)-19-Norpregn-4-en-20-yne-3,17-diol diacetate, 3β,17β-Diacetoxy-17α-ethynyl-4-estrene, Etynodiol acetate
Chaîne SMILES
[H][C@]12CC[C@H](OC(C)=O)C=C1CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4(OC(C)=O)C#C
InChI
1S/C24H32O4/c1-5-24(28-16(3)26)13-11-22-21-8-6-17-14-18(27-15(2)25)7-9-19(17)20(21)10-12-23(22,24)4/h1,14,18-22H,6-13H2,2-4H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23-,24-/m0/s1
Clé InChI
ONKUMRGIYFNPJW-KIEAKMPYSA-N
Informations sur le gène
human ... PGR(5241)
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges