E6878
Endoglycosidase H from Streptomyces griseus
lyophilized powder
Synonyme(s) :
β-N-Acetylglucosaminidase H
About This Item
Forme
lyophilized powder
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
Not applicable