D3514
4,4′-Diisothiocyanatostilbene-2,2′-disulfonic acid disodium salt hydrate
≥80% (elemental analysis), powder
Synonyme(s) :
DIDS, Disodium 4,4′-diisothiocyanatostilbene-2,2′-disulfonate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Essai
≥80% (elemental analysis)
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Couleur
yellow
Solubilité
0.1 M potassium bicarbonate: 50 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cc(ccc1\C=C\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)N=C=S)N=C=S
InChI
1S/C16H10N2O6S4.2Na/c19-27(20,21)15-7-13(17-9-25)5-3-11(15)1-2-12-4-6-14(18-10-26)8-16(12)28(22,23)24;;/h1-8H,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;/q;2*+1/p-2/b2-1+;;
Clé InChI
GEPAYBXVXXBSKP-SEPHDYHBSA-L
Application
- as band3 protein inhibitor in rabbits(19)
- for the inhibition of bicarbonate transporters in brain slice tissue(20)
- as HCO3-/Cl- exchanger (anion exchanger) in embryos(21)
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves