D2191
Monoclonal Anti-DC-SIGN1 antibody produced in mouse
clone 120507, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-CD209, Anti-Dendritic Cell-Specific ICAM-3 Grabbing Non-Integrin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
120507, monoclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: 2.5 μg using 106 cells
immunocytochemistry: 8-25 μg/mL
immunohistochemistry: 8-25 μg/mL using fixed cells and tissue sections
western blot: 1 μg/mL
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD209(30835)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable